Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradykinin (1-6)
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 659.73 |
| Type de produit | Bradykinin (1-6) |
| Quantité | 25 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser |