Learn More
Brady™ Poste et chaîne d’avertissement Bradylink™
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Beschreibung
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Poteau et chaîne de sécurité |
| Alternate Part Number | BRADYLINK WARNING POST SOLID BLACK -PAC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polyéthylène |
| Description | Bradylink Warning Posts |
| Diamètre (impériale) | 3 in. |
| À utiliser avec (application) | Traffic Control |
| Hauteur (impériale) | 41 in. |
| Hauteur (métrique) | 1040 mm |
| Comprend | Bases et plateaux |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur