Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer
Code produit. 30242842
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante
Kit d’impression
Types de connecteurs:
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB
Câblé, Ethernet, USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30242842
Marque: Brady™ 322893
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Get fast and efficient precision printing for high-mix, high-volume labeling.
  • 300 dpi: prints small fonts with precision
  • Requires no calibration and no heat and speed setting adjustments
  • 20-second material changeovers, 5.08 mm to 101.6 mm label widths
  • Pauses, resumes and stores print jobs on printer in an adjustable queue with overwrite protection
  • 178 mm colour touchscreen and built-in auto cutter
  • Solid construction with an all-metal frame
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
  • Intuitive and easy to operate
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Blue, Gray
Type d’affichage Color LCD Touchscreen
Matériau Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Longueur (impériale) 15.8 in.
Largeur (impériale) 11.2 in.
Longueur (métrique) 401.32 mm
Largeur (métrique) 284.48 mm
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 279.40 mm
Dimensions (L x l) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Capacité de couleur Monocolour
Taille d’affichage 177.80 mm
Comprend Brady Workstation Suite
Langues English, Spanish, German, French, Dutch
Mémoire 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modèle i5300-C-EU-WF-BWS
Vitesse d’impression 254.00 mm/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Workstation, Windows
Types de connecteurs Câblé, Ethernet, USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi
Système d’exploitation Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Poids (impériale) 33 lb.
Poids (métrique) 15.0 kg
Certifications/Conformité CE, EAC, UKCA, cULus (US/Canada), FCC
Garantie 2 years
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number i5300-C-EU-WF-BWS
Type de bouchon EU