Learn More
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 - Version EU avec fonction de prédécollement et applicateur d’étiquettes pour tubes
Click to view available options
Résolution:
300 dpi
600 dpi
Unit Size:
1 kit
Description
- L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
- Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
- Cette imprimante est fournie avec une version gratuite de la suite logicielle de conception de base Brady Workstation, qui vous permet de commencer à concevoir des étiquettes professionnelles sans attendre.
Specifications
Specifications
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 252,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 288,00 mm |
| Profondeur (métrique) | 520,00 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 520,00 x 252,00 x 288,00 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Module Peel and Present préinstallé. Elle est livrée avec un applicateur d'étiquettes en flacon, un cordon d'alimentation européen, une station de travail Brady Basic Suite, 2 mandrins de ruban vides, un câble USB, un CD contenant le pilote, le manuel d'utilisation en langues, le manuel de configuration/réglages en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais. |
| Vitesse d’impression | 150,00 mm/s |
| Résolution | 300 dpi |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction