Learn More
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 - Version UK avec fonction de prédécollement et applicateur d’étiquettes pour tubes
Code produit. p-7214269
Click to view available options
Résolution:
600 dpi
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17187021
Marque: Brady™ 307655
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
  • Cette imprimante est fournie avec une version gratuite de la suite logicielle de conception de base Brady Workstation, qui vous permet de commencer à concevoir des étiquettes professionnelles sans attendre.
Spécification
Type d’affichage Color Touchscreen
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 252.00 mm
Hauteur (métrique) 288.00 mm
Profondeur (métrique) 520.00 mm
Dimensions (L x l x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, a UK power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English
Vitesse d’impression 150.00 mm/s
Résolution 600 dpi
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Alternate Part Number I7100-600-P-UK-VLA