Learn More
HelixMark™ Braided Reinforced Silicone Tubing
Code produit. 16613304
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,18 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,93 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
Code produit. 16613304
Marque: HelixMark™ 45636045
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubing for increased pressure
  • Designed and manufactured especially for medical and pharmaceutical applications with higher pressures
  • Pressure-proof polyester braiding, firmly embedded between two layers of silicone, lends this tubing its particularly durability and resistance to pressure
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 7.5 m
Spécification
Certifications/Conformité USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 7,93 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 15.04 mm
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Longueur totale (métrique) 7.5 m
À utiliser avec Single Braid-Reinforced Silicone Tubing for Increased Pressure
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Quantité d’emballage 7.5 m
Stérilité Non stérile
Pression maximale 15.00 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C
Type de produit Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.