Learn More
Novus Biologicals™ Brain Amygdala Tissue Slides (Alzheimer's)- Paraffin
Code produit 18699540 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18699540 5 lames 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18699540 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP277822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    369.60€ / 5 pièces
    Économisez 21.40€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Espèces Human
Spécificité cible Brain Amygdala
Contenu et stockage Store at 4°C.