Learn More
R&D Systems™ Brain Cerebellum Tissue Slides (Alzheimer's)- Frozen
Code produit 18613661 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613661 5 lames 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613661 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP277594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.04€
    784.35€ / 5 pièces
    Économisez 121.69€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Gamme de produits Novus
Espèces Human
Spécificité cible Brain Cerebellum
Contenu et stockage Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.