missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Brain Medulla Oblongata Tissue Slides (Adult Normal)- Frozen

Code produit 18646261 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18646261 5 lames 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18646261 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP277529

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Espèces Human
Spécificité cible Brain Medulla Oblongata
Contenu et stockage Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.