Learn More
Branaplam, MedChemExpress
Code produit. 16443777
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16443777
Marque: Medchem Express HY19620
MedChemExpress Branaplam (LMI070; NVS-SM1) is a highly potent, selective and orally active survival motor neuron-2 (SMN2) splicing modulator with an EC50 of 20 nM for SMN. Branaplam inhibits human-ether-a-go-go-related gene (hERG) with an IC50 of 6.3 μM. Branaplam elevates full-length SMN protein and extends survival in a severe spinal muscular atrophy (SMA) mouse model.
Branaplam (LMI070
Spécification
Nom chimique ou matériau Branaplam
CAS 1562338-42-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27N5O2
Quantité 50 mg
Synonyme LMI070 NVS-SM1
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC1=CC(C2=CNN=C2)=CC=C1C3=CC=C(OC4CC(C)(C)NC(C)(C)C4)N=N3
Poids moléculaire (g/mol) 393.48
Poids de la formule 393.48
Pourcentage de pureté 95.62%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.