Learn More
BRAND™ Cuves jetables à face transparente de marque pour fluorescence, BRAND
Code produit. p-7146497 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Quantité:
100
500
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
500 pièces
Product Code. 15594789
missing translation for 'mfr': BRAND™ 759125
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Cuves haut de gamme fabriquées en Allemagne
  • Cuves jetables transparentes à quatre côtés de qualité supérieure pour des résultats optimaux dans les applications de fluorescence.
  • Choisissez le polystyrène pour les besoins généraux dans la plage visible (340 - 800 nm).
  • Choisissez des cuves en plastique UV exclusives sans autofluorescence pour un meilleur rapport signal/bruit pour les dosages de la gamme 230-800 nm.
  • Chemin lumineux de 10 mm pour s’adapter à la plupart des fluorimètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stérilité Non-sterile
Type Cuve de fluorimétrie
Description Cuve à quatre côtés transparents pour fluorimétrie. Plastique UV de propriété exclusive. 100/boîte
Couleur Transparent
Jetable oui
Capacité (métrique) 2,5 à 4,5 ml
Matériau Plastique UV transparent
Longueur (métrique) 12,5mm
Comprend Cuvette only
Quantité 100
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 230 à 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) fluorimètres
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) fluorimétrie
Trajectoire lumineuse 10 mm
Forme Rectangle