Learn More
BRAND™ Cuves en polystyrène jetables, à face transparente, pour fluorescence, BRAND
Code produit. 15633997 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Quantité:
100
500
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 15633997
Marque: BRAND™ 759035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cuves haut de gamme fabriquées en Allemagne
  • Cuves jetables transparentes à quatre côtés de qualité supérieure pour des résultats optimaux dans les applications de fluorescence.
  • Choisissez le polystyrène pour les besoins généraux dans la plage visible (340 - 800 nm).
  • Choisissez des cuves en plastique UV exclusives sans autofluorescence pour un meilleur rapport signal/bruit pour les dosages de la gamme 230-800 nm.
  • Chemin lumineux de 10 mm pour s’adapter à la plupart des fluorimètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non-sterile
Type Cuve fluorimétrique
Description Cuves à quatre côtés transparents pour fluorimétrie, polystyrène, boîte de 500
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Capacité (métrique) 2,5 à 4,5 ml
Matériau PS
Longueur (métrique) 12,5mm
Comprend Cuvette only
Quantité 500
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 340 to 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) fluorimètres
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) fluorimétrie
Trajectoire lumineuse 10 mm
Forme Rectangle