Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 384 puits, traitée par cellGrade, BRANDplates cellGrade™
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Surface hydrophile avec groupes carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- Lie facilement les composants sériques pour l’adhérence indirecte des cellules
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Conditionnement | 5/boîte ; 32/carton |
| Couleur | Blanc, Fond transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | cellGrade |
| Type de puits | Plat |
| À utiliser avec (application) | Culture de lignées cellulaires adhérentes |
| Afficher plus |