Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates hydroGrade™
Comportant une surface fortement hydrophile pour la liaison de molécules hydrophiles ou pour des dosages homogènes avec des molécules hydrophobes qui restent en solution
Marque: BRAND™ 781780
200.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.26000kg
Description
- Surface d’immunodosages avec forte affinité pour les molécules hydrophiles, telles que les glycoprotéines et les peptides, les anticorps avec des régions essentiellement hydrophiles et les acides nucléiques
- Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits
- Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spécification
Hydrophile | |
Standard | |
8 x 12 | |
Microplaque à 96 puits | |
96 | |
330 μl | |
Immobilisation de molécules hydrophiles |
ANSI, SLAS | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
100/boîte |