Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates hydroGrade™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Type de puits:
Plat
Rond
Volume total (métrique) du puits:
330 μl
350 μl
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Surface d’immunodosages avec forte affinité pour les molécules hydrophiles, telles que les glycoprotéines et les peptides, les anticorps avec des régions essentiellement hydrophiles et les acides nucléiques
- Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits
- Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Propriété de liaison | Hydrophile |
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque à 96 puits |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 350 μL |
| Afficher plus |