Description
- Stérile
- À paroi lisse
- Surface cellGrade™ plus
- Matériau de la membrane : PC ou PET pour différentes exigences optiques et types de visibilité cellulaire
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 12 barrettes/bte. de quatre puits chacune
Applications :
Études de sécrétion, coculture, études de migration, tests de chimiotaxie
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Flat |
| Capacité (métrique) | 400 μL |
| Couleur | Clear |
| Surface de culture | 0.6 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | cellGrade plus |
| Type | Bande d'insertion |
| Nombre de puits | 4 |
| Porosité | 0,4 μm |
| Afficher plus |