Learn More
BRAND™ Tube de décharge de rechange pour distributeur adaptable sur flacon
Code produit. 10442581 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur adaptable sur flacon 5, 10 ml Dispensettetrade; III
Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™
Distributeur adaptable sur flacon, 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III
Distributeur adaptable sur flacon, 5, 10 ml Dispensette™
Distributeur à pointe fine adaptable sur flacon Dispensette™ III 25, 50, 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (métrique):
90 mm
120 mm
Couleur:
Jaune
Rouge
Code produit. 10442581
Marque: BRAND™ 704520
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulage de précision à partir de PP vierge haute pureté, exempt de diHEMDA et d’oléamide. Les pointes de pipette de 1 à 10 ml sont parfaits avec la pipette microlitre Transferpette™ S de 10 ml. Compatibles avec les systèmes Eppendorf™.
  • Tube de décharge
  • Pour une utilisation avec Seripettor™
  • 1 à 10 ml et 2,5 à 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de décharge
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 10 et 25 ml
À utiliser avec (application) Serial dispensing
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™
Volume (impérial) 0,33 à 0,84 oz