Learn More
BRAND™ Flacons gainés ambrés
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les flacons filetés à revêtement en éthylène-acrylate sont conçus pour protéger les produits et échantillons photosensibles.
- En verre sodocalcique
- Conception carrée pour un gain de place
- Température de fonctionnement maximale : 80°C
- Bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte en PEBD
Pour préserver le revêtement, ne nettoyez pas à plus de 60°C
Spécification
Spécification
| Capacité | 16,9 oz., 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Comprend | Bouchon à vis en polypropylène, anneau de versement en PEBD |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Température de fonctionnement | 80deg;C |
| Stérilité | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Jetable | Reusable |
| Afficher plus |