Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
NS 14/23
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
- L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
- Disponible en coloris naturel et ambré
- En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP inclus dans l’emballage d’origine
Spécification
Spécification
| Étalonnage | To Contain |
| Certifications/Conformité | USP |
| Matériau du bouchon | Glass |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Verre |
| Limite d’erreur | ±0.02 mL USP |
| Nbre par carton | 2 Pieces |
| Type de produit | Volumetric Flask |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |