Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Code produit. 15663967 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
NS 14/23
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15663967
Marque: BRAND™ 37471
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indispensable à la préparation des dilutions et des solutions standard
  • Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
  • L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
  • Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
  • Disponible en coloris naturel et ambré
  • En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
  • Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP inclus dans l’emballage d’origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage To Contain
Certifications/Conformité USP
Matériau du bouchon Glass
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre
Limite d’erreur ±0.3 mL USP
Nbre par carton 1 Piece
Type de produit Volumetric Flask
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Narrow
Stérilité Non-sterile
Classe A
Forme du fond Round
Taille du bouchon NS 24/29