Learn More
BRAND™ Pointes à filtre BIO-CERT™, 5 à 100 µl
En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide. Pointes à filtre BIO-CERT™, 5 à 100 μl, permettant de récupérer des échantillons avec des filtres humides. Pointes stériles exemptes de contaminants biologiques. Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes.
Marque: BRAND™ 732730
107.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.11600kg
Description
- Filtres en PE non auto-étanches, permettant de récupérer des échantillons avec des filtres humides.
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Pointes stériles certifiées sans ADN, RNase, ATP et endotoxines par un organisme indépendant
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 50 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles sous la forme d’un rack écologique et pratique, les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant entraîner des pertes d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention ou de filtration