Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits
Code produit. 10538971 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique) du puits:
0,3 mL
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 ml
2,2 mL
Format:
Étalon
Type de puits:
Carré
Fond rond (puits en U)
Rond
Conditionnement:
1 pack
24 pièces
32 pièces
48 pièces
50 pièces
Code produit. 10538971
Marque: BRAND™ 701350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces plaques à puits profonds sont empilables pour un stockage facile.
Les plaques Deep Well BRAND™ sont idéales pour le stockage d’échantillons, les tests de criblage à haut débit (HTS) nécessitant une plaque mère, la culture cellulaire et tissulaire, les tests immunologiques et d’autres applications.
  • 96 ou 384 puits disponibles en volumes de 0,3 ml, 0,5 ml, 1,1 ml et 2,2 ml.
  • Fabriqués en propylène vierge de haute qualité (polystyrène pour 13-882-51).
  • Les plaques en polypropylène sont autoclavables et résistantes à une grande variété de produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMS.
  • Choisissez des plaques en polypropylène pour une utilisation à froid et un stockage cryogénique aussi bas que -80°C/-112°F.
  • Les puits sont étiquetés à l’aide d’un schéma alphanumérique standard pour simplifier l’identification des échantillons et sont empilables pour un stockage facile.
  • Les coins entaillés facilitent l’orientation pour les échantillons robotisés et les systèmes de manipulation des liquides automatisés.
  • Peuvent être utilisées avec des couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Clear
Type de produit Deep-well Plate
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 1,1 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non-sterile
Traitement de surface Non-treated
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons
Nb par paquet 24
Profile U-bottom
Quantité 24 Pk.