Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates immunoGrade™
Code produit. 10032113 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Type de puits:
Plat
Rond
V
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10032113
Marque: BRAND™ 781722
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un excellent choix pour la plupart des tests ELISA standard et des immunoessais en phase solide
  • Optimisé pour l’immobilisation des IgG
  • Capacité de liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophobes et hydrophiles mixtes
  • Conçu pour minimiser la contamination croisée
  • Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits sur les plaques standard
  • Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison élevée
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque à 96 puits
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 330 μL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface immunoGrade
Volume total (métrique) du puits 350 μl
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Pour la plupart des tests ELISA standard et des immunodosages en phase solide
Quantité 100/boîte