Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger non stériles
Code produit. 10478502 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Orange
Transparent
Vert
Quantité:
2000/boîte
500/Bte
500/boîte
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 10478502
Marque: BRAND™ 780500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S’adaptent aux rotors les plus courants et peuvent être centrifugés à une force maximale de 30 000 FCR. Les microtubes à centrifuger non stériles sont hautement translucides et exempts de reflets, bulles d’air et traces. Les bouchons à clipser plats en PP offrent une étanchéité parfaite tout en étant faciles à ouvrir. Les tubes présentent des parois d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles.
Adaptés à la plupart des rotors courants et peuvent être utilisés jusqu’à 30 000 FCR (g) (10 000 x g pour 0,5 ml ; 20 000 x g pour 1,5 ml ; 30 000 x g pour 1,5 ml et 2,0 ml avec bouchon à 20°C pendant 20 min).
  • Fabriqués en PP vierge
  • Ces tubes très translucides sont exempts de reflet, de bulles d’air et de traces.
  • Les bouchons forment un joint étanche et exempt de fuite qui est facile à ouvrir, même en portant des gants, et sont plats avec une épaisseur constante pour le perçage sans problèmes.
  • Les tubes présentent une paroi d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles.
  • Subdivisions pour la détermination approximative du volume.
  • Autoclavable à 120°C (2 bars), conformément à la norme DIN EN 285.
  • La fermeture du couvercle est certifiée exempte d’endotoxine, d’ADN, de DNase et de RNase.
  • Les tubes colorés simplifient l’identification des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans endotoxine, RNase, ATP ni ADN
Couleur Transparent
Volume (métrique) 1,5 ml
Quantité 500/Bte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Force max. 30 000 x g
Type de bouchon Bouchon à clipser plat
Autoclavable Autoclavable à 120°C
Format Tube
Type de produit Microtube à centrifuger