Learn More
BRAND™ Cartouches de distribution de rechange
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
25 ml
2 ml
5 à 25 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
3 pièces
5 pièces
7 pièces
Description
- Stériles ou non stériles
- Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™, Seripettor™ Pro et QuickSip
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cartouche de distribution |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip |
| Stérilité | Non stérile |