Learn More
BRAND™ Cartouches de distribution de rechange
Code produit. 10697045 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
25 ml
2 ml
5 à 25 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
3 pièces
5 pièces
7 pièces
Code produit. 10697045
Marque: BRAND™ 704500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cartouches de rechange pour les distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™, Seripettor™ Pro et QuickSip
  • Stériles ou non stériles
  • Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™, Seripettor™ Pro et QuickSip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cartouche de distribution
Matériau Polyéthylène, Polypropylène
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (équipement) Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip