Learn More
BRAND™ Distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™ Pro
Code produit. p-4019667 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 à 2 ml
1 à 10 ml
2,5 à 25 ml
Incréments:
0,04 mL
0,2 mL
0,5 mL
Indice de viscosité:
1000 mm2/s
150 mm2/s
75 mm2/s.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10588153
Marque: BRAND™ 4720440
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Chaque distributeur adaptable sur flacons Seripettor pro est fourni avec un tube de décharge, un tube de remplissage, une cartouche de distribution de rechange, un outil de montage, deux adaptateurs en polypropylène (GL45/33 et GL45/38 ), un manuel d’utilisation et une garantie d’un an.
Conçus pour traiter une gamme de liquides supérieure à celle du flacon seripettor standard
La cartouche de distribution avec joint à frottement, facile à remplacer, est particulièrement adaptée aux liquides ayant tendance à former des cristaux
  • La cartouche se change rapidement pour des opérations de maintenance simplifiées et des frais de service réduits tout au long de sa durée de vie
  • La pompe avec ressort résistant à la corrosion comprend un manchon supérieur opaque pour protéger le liquide des UV pendant la distribution
  • Le tube de remplissage télescopique s’adapte à de nombreux flacons sans qu’il soit nécessaire de réaliser des coupes
  • Le bouchon de sécurité fileté se fixe et s’enlève d’une simple torsion
  • Le piston à ressort permet une utilisation semi-automatique d’une seule main
Les liquides suivants ne sont pas adaptés au seripettor pro (liste non exhaustive) :
  • Acide fluorhydrique ou autres produits chimiques attaquant le PEHD, le PTFE, l’ETFE, le FEP, le PFA, l’alumine céramique, le platine-iridium et le verre borosilicaté
  • Disulfure de carbone
  • Densité supérieure à 2,2 g/cm
  • Viscosité supérieure à 300 mm2/s (instrument de 2 ml), 150 mm2/s (instrument de 10 ml), 75 mm2/s (instrument de 25 ml)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
La température de l’instrument et des réactifs doit être comprise entre 59° et 104°F (entre 15° et 40°C).
Milieu de culture gélosé à 140°F (60°C).
Informations sur la commande
Le piston et le vérin remplaçables sont connectés en permanence comme un module de cartouche à des fins de sécurité. Si le piston, le vérin ou le joint sont endommagés, remplacez simplement la cartouche en quelques secondes sans outils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤±1,2 %, ≤0.2 %
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon Seripettor Pro
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blue/Red/White
Densité Jusqu’à 2,2 g/cm3
Canaux 1
Matériau Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Affichage None
À utiliser avec (application) Semi-automatic dispensing of many acids, alkaline, and saline solutions
Comprend Tube de décharge, tube de remplissage télescopique, cartouche de distribution de rechange, outil de montage, adaptateurs en PP GL45 / 33 mm et GL45 / 38 mm, manuel d’utilisation
Incréments 0,2 mL
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Tension de vapeur Jusqu’à 500 mbar
Indice de viscosité 150 mm2/s
Garantie 1 an