Learn More
BRAND™ Burettes numériques Titrette™ pour bouchons de flacons
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3679457 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Interface:
Interface RS232
Sans interface
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10703164
Marque: BRAND™ 4760151
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Certificat de performance, tube de remplissage télescopique, 2 piles AAA, 3 adaptateurs pour flacon fileté, 2 fenêtres d’inspection ambrées et manuel d’utilisation. Les modèles avec interface RS-232 comprennent un câble de connexion et un CD de logiciel.
Offrent une précision dans les limites de tolérance établies pour les burettes en verre de classe A. Les burettes numériques Titrette™ pour bouchons de flacons conviennent à la plupart des titrants dans des concentrations pouvant atteindre 1 mol/l. Idéales pour la chimie générale, les applications de traitement des eaux usées, l’analyse des denrées alimentaires / boissons, les titrages en recherche industrielle
Offrent une précision dans les limites de tolérance établies pour les burettes en verre de classe A. Les burettes numériques adaptables sur flacons BrandTech™ BRAND™ Titrette™ conviennent à la plupart des titrants dans des concentrations pouvant atteindre 1 mol/L. Idéales pour la chimie générale, les applications de traitement des eaux usées, l’analyse des denrées alimentaires / boissons, les titrages en recherche industrielle, les évaluations environnementales sur le terrain et bien plus.
Les burettes BRAND Titrette offrent une précision dans les limites de tolérance établies pour les burettes en verre de classe A. Elles conviennent à la plupart des titrants dans des concentrations pouvant atteindre 1 mol/L. Idéales pour la chimie générale, les applications de traitement des eaux usées, l’analyse des denrées alimentaires / boissons, les titrages en recherche industrielle, les évaluations environnementales sur le terrain et bien plus encore. La burette Titrette vous permettra d’effectuer des titrages de routine avec rapidité, précision et facilité.
  • Bon fonctionnement pour des titrations goutte-à-goutte exceptionnellement sensibles
  • Évite les risques de déversements lors de transferts versés
  • Élimine les erreurs de lecture du ménisque
  • Bascule automatiquement entre le remplissage et la titration
  • Répond aux tolérances de classe A pour les burettes en verre conformément aux normes ISO et ASTM
  • Interface RS-232 en option disponible pour la transmission directe des données vers un PC
  • À utiliser pour diverses applications, notamment la chimie générale, le traitement de l’eau, l’analyse des aliments et des boissons, les titrations industrielles et les travaux environnementaux en laboratoire ou sur le terrain
Informations sur la commande
Le certificat d’étalonnage doit être commandé séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,07 %, 0,025 %
Angle 90°
Type de produit Burette numérique adaptable sur flacon
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM E287, DIN EN ISO 385
Couleur Gray
Matériau verre
Volume (métrique) 25 ml
Affichage Digital
À utiliser avec (application) Analyse environnementale sur terrain, analyse des aliments ou des boissons, chimie générale, titrations industrielles, applications de traitement des eaux usées
Comprend (2) piles AAA, (2) fenêtres d’inspection ambrées, (2) fenêtres d’inspection de protection lumineuse colorée, (3) adaptateurs pour flacon fileté, manuel d’utilisation, certificat de performance, tube de remplissage télescopique
Incréments Approx. 20 μL
Interface Interface RS232
Température (impériale) 59°F to 104°F
Température (métrique) 15°C to 40°C
Indice de viscosité Up to 500 mm 2/s
Tension 1.5 V