Learn More
BRAND™ Pipeteurs Transferpettor™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Couleur:
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Incréments:
1 μl
0.01mL
10μL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
One tip and one seal; replacement seals and tips are available.
Manipulez des milieux difficiles à pipeter tels que des liquides visqueux, moussants ou à haute pression de vapeur avec précision et exactitude. Les liquides doivent être compatibles avec le polypropylène et le HDPE. Quatre modèles à code couleur couvrent une plage de 100 μl à 10 ml.
- Le piston bien ajusté avec joint est en contact direct avec le liquide aspiré de sorte que les résultats sont reproductibles
- Les parois sont nettoyées jusqu’à la dernière goutte et les pointes peuvent être utilisées à plusieurs reprises
- Précision : ≤±0,5%
- Reproductibilité : ≤ 0,2%
- Pression de vapeur maximale : 500 millibar
- Viscosité maximale : 20 000 cSt (mm2/s)
- Densité maximale : 13,6 g/cm3
Spécification
Spécification
| Précision | le; plusmn; 0,5 % |
| Pointes compatibles | Transferpettor Tips, 100-500 μL |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette à déplacement positif |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| À utiliser avec (application) | Liquides tels que les solutions protéiques concentrées, huiles, graisses, résines, milieux de glycérine à haute pression de vapeur comme les alcools, l’acétone et les hydrocarbures |
| Comprend | Une pointe et un joint |
| Afficher plus |