Learn More
BRAND™ Cuvettes UV jetables
Code produit. 10386712 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 à 3 ml
2,5 à 4,5 ml
70 à 550 μl
70 à 850 μl
Quantité:
100/boîte
500/boîte
Boîte de 100, emballés individuellement
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 10386712
Marque: BRAND™ 759235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adaptent à la plupart des spectrophotomètres sans adaptateur.
Les cuvettes UV jetables BrandTech™ BRAND™ offrent un niveau de transparence allant de 230 à 900 nm et permettent d’éviter le nettoyage et le risque de contamination croisée. Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines. Compatibles avec la plupart des bases, acides et solvants organiques polaires.
La conception avancée de la cuvette inclut des fenêtres en retrait pour assurer une protection contre les rayures dans le trajet optique.
  • Jetable ; les risques de nettoyage et de contamination croisée sont éliminés
  • Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines
  • Résistant aux produits chimiques ; peut être utilisé avec la plupart des solvants, acides et bases organiques polaires
  • Également compatible avec l’acétone, la butanone, le DMF et l’acide chlorhydrique concentré
  • Regroupées par cavité de moulage de fabrication pour assurer la plus faible variation du coefficient d’extinction
  • S’adaptent à la plupart des spectrophotomètres sans adaptateur
Taille ultra-micro
  • Disponibles avec des hauteurs de fenêtre de 8,5 et 15 mm (dimension Z)
  • Peuvent être utilisées avec des volumes d’échantillons de 70μ L
  • Peuvent être équipées de bouchons à joint (vendus séparément) pour le stockage des échantillons
  • Disponibles en emballage individuel, sans ADN, sans RNase
Taille semi-micro
  • Pour les volumes d’échantillons compris entre 1,5 et 3,0 ml
  • Disponibles en emballage individuel, sans ADN, sans RNase
Taille macro
  • Peut contenir de 2,5 à 4,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non-sterile
Type Cuvette
Couleur Clear
Jetable Oui
Capacité (métrique) 70 à 550 μl
Matériau Plastic
Comprend Cuvette Only
Quantité Boîte de 100, emballés individuellement
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 230 à 900 nm
Hauteur (métrique) 15mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres et photomètres
Largeur (métrique) 2mm
À utiliser avec (application) Idéal pour l’analyse des protéines, de l’ADN et de l’ARN, ainsi que les applications en biologie moléculaire
Trajectoire lumineuse 10 mm
Forme Rectangle
Qualité de fabrication CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY