Learn More
BRAND™ Microplaques 384 puits BRANDplates™ pureGrade™
Microplaques non traitées pour diverses applications
187.00€ - 590.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 16 x 24 |
Matériau | Polystyrène |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236333
|
BRAND™
781622 |
Noir | 0,1 ml |
202.27€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10678463
|
BRAND™
781620 |
Transparent | 0,1 ml |
187.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10582474
|
BRAND™
781621 |
Blanc | 0,1 ml |
202.27€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10752304
|
BRAND™
781626 |
Blanc, Fond transparent | 0,12 mL |
590.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10072103
|
BRAND™
781627 |
Noir, Fond transparent | 0,12 mL |
590.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne et non stérile
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Non traité | |
Pour les dosages homogènes, les criblages, le stockage |
Sans couvercle | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plat | |
50/boîte |