Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Clear Bottom
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Transparent, Clear Bottom
Type de puits:
Bords incurvés, fond plat (puits en C)
Plat
U
V
Volume (métrique) du puits:
330 μl
350 μl
360 μl
Traitement de surface:
Non traité
Non-treated
pureGrade
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Surface en polystyrène
- Surfaces à fixation moyenne, non stériles
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Plaques en barrettes disponibles
- Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
- Fonds transparents disponibles en forme F
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
- Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 330 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |