Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
Code produit. 10732694 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Clear Bottom
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Transparent, Clear Bottom
Type de puits:
Bords incurvés, fond plat (puits en C)
Plat
U
V
Volume (métrique) du puits:
330 μl
350 μl
360 μl
Traitement de surface:
Non traité
Non-treated
pureGrade
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10732694
Marque: BRAND™ 781605
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PS avec surface non traitée. Les microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ sont non cytotoxiques et exemptes d’endotoxines, de DNase, d’ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
  • Surface en polystyrène
  • Surfaces à fixation moyenne, non stériles
  • Plaque standard pour la plupart des applications
  • Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Plaques en barrettes disponibles
  • Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
  • Fonds transparents disponibles en forme F
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
  • Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité ANSI, SLAS
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Blanc
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 350 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Essais biologiques homogènes, analyses et stockage
Quantité 100/boîte
Exempt de RNase Oui