Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Type de puits:
Coins arrondis
Fond plat (puits en F)
Plat
U
V
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Surface en PS
- Liaison moyenne
- Stérilisés par irradiation bêta
- Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
- Fond transparent disponible en forme F
- Avec couvercle
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Dosages bactériologiques, criblages, stockage.
Specifications
Specifications
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 350 μL |
| Nbre de puits | 96 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction