Learn More
VACUUBRAND™ Récipients de collecte et kit d’adaptateur pour systèmes d’aspiration des fluides Vacuubrand BVC
Code produit. 12665640 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur
Récipient de collecte
Capacité (métrique):
2 L
4 L
Conditionnement:
2L
4L
Code produit. 12665640
Marque: VACUUBRAND™ 20635810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièces de rechange et accessoires pour les systèmes d’aspiration de fluides VACUUBRAND
  • La gamme BVC de systèmes d’aspiration des fluides délivre des solutions compactes et silencieuses pour les travaux de culture cellulaire.
  • Elle offre la flexibilité requise à la mise en œuvre d’un protocole de décontamination par autoclavage ou désinfection dans le flacon
  • Récipient de collecte : disponible dans des volumes compris entre 2 L et 4 L
  • Kit d’adaptateurs : pour adapter un récipient de collecte en verre de 2 litres aux modèles BVC Control et Professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 L
Description Récipient de prélèvement en PP de 4 L pour BVC
À utiliser avec Système d’aspiration de liquide BVC
Matériau Polypropylène
Type Récipient de collecte