Learn More
BRAND™ Couvercles pour cuves
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Bouchons ronds pour cuves
- Convient aux cuves ultra-micro
- Étanchéité parfaite
- Permet le stockage des échantillons à -20°
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle pour cuve |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Oui |
| Matériau | PE |
| Quantité | 100/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Pour cuves UV ultra-micro |
| Forme | Rond |