Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane sans huile MD4C NT + AK + EK
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tête et membrane en PTFE résistants à la corrosion
- Les pompes sont équipées de ballast à gaz pour fournir des performances de pompe constantes avec des vapeurs condensées
- Aucun changement d’huile
- Utilise la technologie de vide à membrane
- Le fonctionnement à sec élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes à ailettes
- Débits plus élevés de 40 % en mode extraction que les autres pompes de la concurrence dont les capacité d’air libres sont similaires
- Des débits plus élevés signifient des temps de processus réduits et un rendement plus élevé.
- acuubrand&trade ; les pompes offrent un fonctionnement silencieux et des vibrations faibles
Spécification
Spécification
| Vide max. | 1,1 torr (sans ballast à gaz), 2,3 torr (avec ballast à gaz) |
| Puissance (CV) | 0,34 hp |
| Ampérage | 1,8 A |
| Comprend | Manuel |
| Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
| Certifications/Conformité | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Matériau | Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en PTFE |
| Modèle | MD 4C NT + AK + EK |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Afficher plus |