Learn More
BRAND™ Tubes à 8 barrettes PCR
Product Code. p-3143177 Shop All Brand Products
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Type de produit:
Barrette de tubes
Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine
Closure Included:
No
Non
Volume (métrique):
0,2 ml
Unit Size:
125 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10249500
Brand: BRAND™ 781320
Edge
This item is not returnable. View return policy
En PP sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les tubes PCR en bandelette de 8 sont sans RNase, DNase et ADN. Ils sont compatibles avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
En plastique vierge de grande qualité pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR. Sans lubrifiants, ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les barrettes de tubes sont disponibles avec ou sans bouchons qui peuvent être commandés séparément.
  • Les parois fines et uniformes garantissent l’homogénéité et la précision du transfert thermique, pour d’excellents résultats.
  • Autoclavables
  • Sans RNase, DNase ni ADN.
  • Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
  • Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité RNase, DNase and DNA free
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 125 Strips
Stérilité Non-sterile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Exempt de RNase Oui
Type de bouchon Not Included
Nbre de puits 8
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Non
Jetable Single-use
Format Bande
Type de produit Barrette de tubes