Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Conteneurs d’échantillons en PFA
Code produit. 10070641
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
90 mL
Capacité:
60 mL
90 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10070641
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 130497
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les conteneurs d’échantillons en PFA VITLAB fournis avec bouchon à vis conviennent pour les travaux d’analyse de traces.
  • Solution idéale pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons.
  • Autoclavable à 121 C
Specifikationer
Capacité (métrique) 90 mL
Type de produit Conteneur d’échantillon
Capacité (impériale) 3.04 oz.
Matériau PFA
À utiliser avec (application) Prélèvement, transport et stockage d’échantillons
Capacité 90 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.