Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Entonnoirs en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
88 ml
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5mm
6 mm
Longueur (métrique) globale:
45 mm
108 mm
Quantité:
12 paquets
24 paquets
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
- En PP
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 30mm |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 1,5mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Angle | 60° |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Clear |
| Graduée | Oui |
| À utiliser avec (application) | Diversité d’applications de laboratoire |
| Afficher plus |