Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
blanc
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
- Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
- Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
- Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
- Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 4 x 10 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Capacité | Tubes (20 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 40 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | None |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Afficher plus |