Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Code produit. 10014070 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10014070
Marque: BRAND™ 4340001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
  • Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
  • Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
  • Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
  • Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 6 x 14
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (13 mm)
Matériau PP
Positions 84
Forme Rectangular
Étagères None
Empilables Yes, When Empty
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l x H) 265 x 126 x 75 mm
Longueur (métrique) 265 mm
Longueur (impériale) 10,43 in
Largeur (métrique) 126 mm
Largeur (impériale) 4,96 in
Hauteur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 2,95 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm