Learn More
VACUUBRAND™ Couplage rapide pour les systèmes d’aspiration des fluides BVC
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Raccord pour récipient collecteur/pompe
VHC/Raccord pour récipient de collecte
Conditionnement:
1 pièce
Description
La gamme BVC de systèmes d’aspiration de fluides délivre des solutions compactes et silencieuses pour les travaux de culture cellulaire. Elle offre la flexibilité requise à la mise en œuvre d’un protocole de décontamination par autoclavage ou désinfection dans le flacon.
635807
- Couplage rapide du VHC au récipient de collecte
- Couplage rapide du récipient de collecte à la pompe
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Raccord pour récipient collecteur/pompe |
| À utiliser avec | Système d’aspiration de liquide BVC |
| Type | Couplage rapide du récipient de collecte à la pompe |