Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4707197 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 200 μl
2 à 20 μl
250 à 5000 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Aucun
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Comprend:
Adaptateur secteur Europe
Prise UE
Sans adaptateur secteur
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10641603
Marque: BRAND™ 705339
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
  • Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
  • Repose-doigt individuel réglable
  • Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
  • Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
  • Piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
  • Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
  • Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
  • Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤ ± 1,0 %, 0,1 μl
Type de batterie Rechargeable NiMH
Certifications/Conformité DIN EN ISO 8655-2
Espacement de cônes réglable No
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Reusable
Matériau Polypropylene
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette
Programmabilité Yes
Stérilité Non-sterile
Type Pipette microlitre à canal unique
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Sans adaptateur secteur
Incréments 0,01μL
Quantité 1
Température (impériale) en fonctionnement 59 °F à 104 °F
Température (métrique) en fonctionnement 15 °C à 40 °C
Garantie 1 an
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado