Learn More
BRAND™ Pipettes multicanaux Transferpette™ S
Code produit. 10446513 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Précision:
±0,6%
±0,8%
±1.6 %
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10446513
Marque: BRAND™ 703728
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual
Protège contre les variations accidentelles de volume grâce à un dispositif innovant de réglage du volume à une main. La pipette multicanal BrandTechTM TransferpetteTM S est livrée avec un certificat de performance, un manuel, un support de tablette, deux boîtes de pointes, un réservoir de réactif, une boîte de bagues et une garantie d’un an. Les pointes brevetées amovibles remplaçables individuellement facilitent le nettoyage en laboratoire.
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
Transferpette™ S
• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S-12 multicanaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0,8%
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Transferpette™ S
Type Pipette
Volume (métrique) 10 à 100 μl
Affichage Numérique
Comprend Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual
Longueur de course (métrique) 12.5mm
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) 241.3 x 142.8 x 123.8mm
Longueur (impériale) 9.5 in
Longueur (métrique) 241.3 mm
Largeur (impériale) 5.62 in
Largeur (métrique) 142.8 mm
Hauteur (impériale) 4.87 in
Hauteur (métrique) 123.8 mm