Learn More
BRAND™ Pipettes multicanaux Transferpette™ S
Tous les produits Brand ProduitsDescription
Includes
Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
Le volume se règle d’une seule main et le dispositif dispose d’un frein pour un réglage sécurisé.
- Bouton de contrôle central
- Piston à course réduite de 12.5 mm
- Bagues en V pour monter et éjecter la pointe sans effort
- Affichage du volume à quatre chiffres
- Léger
- Pointes coniques brevetées amovibles / remplaçables individuellement
- Autoclavable à 121°C (20 minutes)
Spécification
Spécification
| Précision | ±1.6 % |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Transferpette™ S |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μl |
| Affichage | Numérique |
| Comprend | Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual |
| Longueur de course (métrique) | 12.5mm |
| Garantie | 1 an |
| Afficher plus |