Learn More
VACUUBRAND™ Systèmes de contrôle de vide intégrés CVC3000 detect
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Version de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La fonction de détection du contrôleur réduit la surveillance initiale en trouvant automatiquement le premier point d’ébullition de l’évaporation
- Le contrôleur maintient un contrôle en deux points des niveaux de vide ou peut exécuter jusqu’à 10 programmes à plusieurs étapes
- Livré avec une interface à molette et un affichage graphique des performances
- L’interface RS-232 bidirectionnelle permet la validation des procédés ou la commande des procédés à plusieurs étapes via un ordinateur
- Choix sélectionnable par l’utilisateur d’unités Torr, millibar ou hectopascal
- Le fonctionnement du contrôleur est disponible en 27 langues différentes
- Idéal pour les laboratoires multiculturels
- L’interface Vacuu·Bus permet une reconnaissance et une configuration automatiques des électrovannes, vannes d’aération, vannes d’eau de refroidissement et transducteurs externes
- Le clapet anti-retour protège l’application contrôlée contre l’instabilité de la ligne de vide et les vapeurs potentiellement contaminantes provenant d’autres applications sur cette ligne de vide
- Facile à utiliser — fixez l’application à un raccord cannelé de 10 mm (3/8 po.), puis connectez l’autre raccord cannelé à la source de vide
- Disponible en version paillasse et tige de support
Spécifications :
- Plage de mesures : 1080 à 0,1 mbar (810 à 0,1 Torr)
- Plage de contrôle du vide : Atmosphère à 0,1 mbar (atmosphère à 0,1 Torr) en fonction de l’alimentation de vide
- Connexions de contrôle : 1 prise pour alimentation électrique ou Vario NT ; 2 prises Vacuu-Bus (extension possible avec l’utilisation de cordons Y)
- Alimentation électrique : 100 à 240 V/50-60 Hz
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 100/240 V 50/60 Hz |
| Modèle | Version de paillasse |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |