Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane FKM en aluminium MV2 NT VARIO™
Code produit. 10862251 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Ampérage:
2,5 A
Tension:
200/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10862251
Marque: VACUUBRAND™ 20738100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pompage continu, sans huile des gaz non corrosifs.
  • Pompes à membrane à quatre étages
  • Pompage continu, sans huile des gaz
  • Fonctionnement silencieux, niveau de vibration ultra-faible, excellente étanchéité
  • Double membrane renforcée en tissu
  • Règle automatiquement le niveau de vide pour optimiser les conditions du procédé en adaptant en continu la vitesse du moteur
  • Pompage et évacuation sans contamination
  • Débit élevé, même proche du vide limite
  • Optimisation du vide autorégulée tout au long du processus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0,2 torr
Contrôle CVC 3000
Puissance (CV) 0,77 hp
Ampérage 2,5 A
Comprend Manuel
Régime moteur 30 à 2400 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Alliage d’aluminium (boîtier et tête de pompe), FPM (membrane, tubulure et vanne)
Modèle MV 2 NT VARIO
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 41,6 lb
Poids (métrique) 18,8 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 1,9 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 9,64 in
Hauteur totale (métrique) 243,84 mm
Longueur totale (impériale) 12,79 in
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (impériale) 9,25 in
Largeur totale (métrique) 236,22 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP 20
Nbre de têtes de pompe 4
Température (impériale) min. 50°F
Applications Séchage
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 4
Pression maximale 16 psi
Tension 200/230 V