Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : ME2 NT
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
38 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série ME présentent un vide limite de 52 Torr.
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction
Spécification
Spécification
| Vide max. | 52 torr |
| Puissance (CV) | 0,24 hp |
| Ampérage | 1,8 A |
| Comprend | Pump, single phase motor, ON/OFF switch, cable with plug and operating manual |
| Certifications/Conformité | CE, NRTL |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 9,5 x 8,3 x 7,7 po (24,3 x 21 x 19,8 cm) |
| Matériau | Coque / rotor en alliage d‘aluminium, rondelle de serrage de la membrane en alliage d‘aluminium, membrane / valve en FPM, raccord en alliage d‘aluminium, buse de tuyau en PBT, joints d‘étanchéité en PVC |
| Modèle | ME 2 NT |
| Niveau sonore | 45 dB (A) |
| Afficher plus |