Learn More
VACUUBRAND™ Touche de pompe à membrane de conception chimique sans huile
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Largeur totale (impériale):
2,59 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Clé à membrane (clé) pour remplacer les membranes sur les pompes à vide modèle VACUUBRAND 'NT'
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pompe à vide à membrane sans huile |
| Largeur totale (impériale) | 2,59 in |
| Type | Clé de membrane |